2-Chloro-N-cyclohexyl-N-phenylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR27702-1G
APOSOR27702-1GEA
0
EUR
APOSOR27702-1G
2-Chloro-N-cyclohexyl-N-phenylacetamide
2-Chloro-N-cyclohexyl-N-phenylacetamide
Formel:
C₁₄H₁₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566907 CAS-Nummer: 100721-33-3 |