3-Nitro-o-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-2-methyl-3-nitrobenzol, 2-Methyl-3-nitrophenol, 2-Hydroxy-6-nitrotoluol
OR27719-25G
APOSOR27719-25GEA 50.9 EUR
APOSOR27719-25G
3-Nitro-o-kresol 98%
3-Nitro-o-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 146…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007241
CAS-Nummer: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III