4-(1,3-Dimethylimidazolidin-2-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethyl-2-(pyridin-4-yl)imidazolidine
OR27732-50MG
APOSOR27732-50MGEA
21.9
EUR
APOSOR27732-50MG
4-(1,3-Dimethylimidazolidin-2-yl)pyridine
4-(1,3-Dimethylimidazolidin-2-yl)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃ Molecular Weight: 177,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570900 CAS-Nummer: 303187-78-2 |