2,2-Dimethyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27769-250MG
APOSOR27769-250MGEA
68.3
EUR
APOSOR27769-250MG
2,2-Dimethyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-benzimidazole
2,2-Dimethyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 193.203 g/mol Schmelzpunkt: 239…241 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28963764 CAS-Nummer: 306935-58-0 |