4-(Dimethylamino)chalcone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 0 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formel: C₁₇H₁₇NO
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168677
CAS-Nummer: 1030-27-9