1-(4-methylidenepiperidino)ethan-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Methylenepiperidin-1-yl)ethanone
OR27816-250MG
APOSOR27816-250MGEA
190
EUR
APOSOR27816-250MG
1-(4-methylidenepiperidino)ethan-1-one 95+%
1-(4-methylidenepiperidino)ethan-1-one
Formel:
C₈H₁₃NO Molecular Weight: 139.195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00831797 CAS-Nummer: 308087-58-3 |