4-Amino-2,3,5-trichlorpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5-trichloropyridin-4-amine
OR27920-250MG
APOSOR27920-250MGEA
236
EUR
APOSOR27920-250MG
4-Amino-2,3,5-trichlorpyridin 95+%
4-Amino-2,3,5-trichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₃N₂ Molecular Weight: 197,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153908 CAS-Nummer: 28443-69-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |