3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 93%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Chlormethyl)benzoesäurechlorid
OR2797-25G
APOSOR2797-25GEA 171 EUR
APOSOR2797-25G
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 93%
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000682
CAS-Nummer: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8 II