Pseudothiohydantoin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-aminothiazol-4(5H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
OR27978-5G
APOSOR27978-5GEA
21.9
EUR
APOSOR27978-5G
Pseudothiohydantoin 97%
Pseudothiohydantoin
Formel:
C₃H₄N₂OS Molecular Weight: 116,14 g/mol Schmelzpunkt: 249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003186 CAS-Nummer: 556-90-1 |