(2-Brom-4-pyridinyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2802-25G
APOSOR2802-25GEA 133 EUR
APOSOR2802-25G
(2-Brom-4-pyridinyl)methanol 98%
(2-Brom-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039313
CAS-Nummer: 118289-16-0