1-(Fur-2-yl)-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[3-(4-Methylphenyl)acryloyl]furan, 2-(4-Methylcinnamoyl)furan
OR28027-250MG
APOSOR28027-250MGEA
48
EUR
APOSOR28027-250MG
1-(Fur-2-yl)-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one
1-(Fur-2-yl)-3-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276130 CAS-Nummer: 14385-62-7 |