Picloram
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic Acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic Acid
OR28120-1G
APOSOR28120-1GEA 0 EUR
APOSOR28120-1G
Picloram
Picloram
Formel: C₆H₃Cl₃N₂O₂
Molecular Weight: 241,45 g/mol
Siedepunkt: 421 °C
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012101
CAS-Nummer: 1918-02-1