4-Chloro-3-oxo-2-(quinolin-2(1H)-ylidene)butanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28134-100MG
APOSOR28134-100MGEA
122
EUR
APOSOR28134-100MG
4-Chloro-3-oxo-2-(quinolin-2(1H)-ylidene)butanenitrile
4-Chloro-3-oxo-2-(quinolin-2(1H)-ylidene)butanenitrile
Formel:
C₁₃H₉ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00832023 CAS-Nummer: 128914-79-4 |