6-Methylbenzo[d]oxazole 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methylbenzoxazole
OR28152-250MG
APOSOR28152-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR28152-250MG
6-Methylbenzo[d]oxazole 99+%
6-Methylbenzo[d]oxazole
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 29…31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216937 CAS-Nummer: 10531-80-3 |