N-(Chloroacetyl)glycine ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl [(chloroacetyl)amino]acetate, Ethyl N-(chloroacetyl)glycinate
OR28155-5G
APOSOR28155-5GEA
102
EUR
APOSOR28155-5G
N-(Chloroacetyl)glycine ethyl ester
N-(Chloroacetyl)glycine ethyl ester
Formel:
C₆H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 179,602 g/mol Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216646 CAS-Nummer: 41602-50-0 |