1-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-2-(5-nitro-1H-indol-3-yl)ethane-1,2-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzyl-4-[(5-nitro-1H-indol-3-yl)(oxo)acetyl]piperazine, 3-[(4-Benzylpiperazin-1-yl)(oxo)acetyl]-5-nitro-1H-indole
OR28200-50MG
APOSOR28200-50MGEA
109
EUR
APOSOR28200-50MG
1-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-2-(5-nitro-1H-indol-3-yl)ethane-1,2-dione
1-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-2-(5-nitro-1H-indol-3-yl)ethane-1,2-dione
Formel:
C₂₁H₂₀N₄O₄ Molecular Weight: 392,408 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935748 CAS-Nummer: 334973-49-8 |