2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone

OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 74.1 EUR
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 141 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008732
CAS-Nummer: 703-23-1
EINECS: 211-872-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR