6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2834-1G
OR2834-5G
OR2834-25G
APOSOR2834-1GEA
163
EUR
APOSOR2834-1G
APOSOR2834-5G
APOSOR2834-25G
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulphate
Formel:
C₆H₈N₄O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787504 CAS-Nummer: 769951-32-8 |