1,6-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2838-100G
OR2838-500G
OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA
21.9
EUR
APOSOR2838-100G
APOSOR2838-500G
APOSOR2838-1KG
1,6-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Formel:
C₁₀H₈O₆S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021522 CAS-Nummer: 1655-43-2 EINECS: 216-734-1 |