3-Pyridinecarboxamide oxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28384-100G
OR28384-25G
OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA
0
EUR
APOSOR28384-100G
APOSOR28384-25G
APOSOR28384-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime
3-Pyridinecarboxamide oxime
Formel:
C₆H₇N₃O Schmelzpunkt: 130…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00265955 CAS-Nummer: 1594-58-7 |