6-Methyl-4-chinazolon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methylquinazolin-4-ol, 6-Methylquinazolin-4(3H)-one
OR2839-250MG
APOSOR2839-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR2839-250MG
6-Methyl-4-chinazolon 97%
6-Methyl-4-chinazolon
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1726 g/mol Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673185 CAS-Nummer: 19181-53-4 |