5-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR28433-1G
APOSOR28433-1GEA
69.6
EUR
APOSOR28433-1G
5-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol Schmelzpunkt: 211…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00175291 CAS-Nummer: 827-01-0 |