4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2845-100G OR2845-25G OR2845-5G
APOSOR2845-100GEA 156 EUR
APOSOR2845-100G APOSOR2845-25G APOSOR2845-5G
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid 98%
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₁₁ClN₂O
Schmelzpunkt: 160…162 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012945
CAS-Nummer: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR