1-Naphthylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28451-1G
APOSOR28451-1GEA 87 EUR
APOSOR28451-1G
1-Naphthylacetyl chloride
1-Naphthylacetyl chloride
Formel: C₁₂H₉ClO
Molecular Weight: 204,66 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/0,6mmHg
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00175852
CAS-Nummer: 5121-00-6
UN: 3265
ADR: 8,III