Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR28492-1G
APOSOR28492-1GEA
161
EUR
APOSOR28492-1G
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formel:
C₁₀H₇NS Molecular Weight: 173,24 g/mol Schmelzpunkt: 62…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027389 CAS-Nummer: 3216-48-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |