1,4-Bis(4-phenoxybenzoyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylene-1,4-bis[(4-phenoxyphenyl)methanone]
OR2850-1G
APOSOR2850-1GEA
140
EUR
APOSOR2850-1G
1,4-Bis(4-phenoxybenzoyl)benzene
1,4-Bis(4-phenoxybenzoyl)benzene
Formel:
C₃₂H₂₂O₄ Molecular Weight: 470,515 g/mol Schmelzpunkt: 216…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00319174 CAS-Nummer: 54299-17-1 |