1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-(3,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 3,4-Dichlorphenylthioharnstoff

OR28518-5G
APOSOR28518-5GEA 26.1 EUR
APOSOR28518-5G
1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 197…200 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004935
CAS-Nummer: 19250-09-0
EINECS: 242-919-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR