6-Nitro-1H-benzimidazolnitrat
Lieferant: Apollo Scientific
OR28596-250G
APOSOR28596-250GEA
248
EUR
APOSOR28596-250G
6-Nitro-1H-benzimidazolnitrat
6-Nitro-1H-benzimidazolnitrat
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 226,15 g/mol Schmelzpunkt: 222 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013157 CAS-Nummer: 27896-84-0 |