Pyrrol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1H-Pyrrol

OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 603 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pyrrol 98%
Pyrrol
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 129…131 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR