(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäureethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-(3,4-dimethoxyphenyl)acetat
OR28612-100G
APOSOR28612-100GEA
194
EUR
APOSOR28612-100G
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäureethylester 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäureethylester
Formel:
C₁₂H₁₆O₄ Molecular Weight: 224,26 g/mol Siedepunkt: 159…160 °C/4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017272 CAS-Nummer: 18066-68-7 EINECS: 241-974-9 |