2-Chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28619-25G
APOSOR28619-25GEA 23.2 EUR
APOSOR28619-25G
2-Chlor-3-nitropyridin
2-Chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158,54 g/mol
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Flammpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006232
CAS-Nummer: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8