1,8-Dibromoctan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Octamethylenbromid
OR28631-100G
APOSOR28631-100GEA 92.8 EUR
APOSOR28631-100G
1,8-Dibromoctan 98%
1,8-Dibromoctan
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Molecular Weight: 272,02 g/mol
Siedepunkt: 270…272 °C
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000277
CAS-Nummer: 4549-32-0