6-Phenyl-2-pyridincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Phenylpicolinic acid, 6-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
OR2864-250MG
APOSOR2864-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR2864-250MG
6-Phenyl-2-pyridincarbonsäure
6-Phenylpicolinic acid
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199,2054 g/mol Schmelzpunkt: 95…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114206 CAS-Nummer: 39774-28-2 |