2-Chlor-5-nitropyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 0 EUR
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chlor-5-nitropyridin
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Flammpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR