2-Isopropoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR28649-25G
APOSOR28649-25GEA
115
EUR
APOSOR28649-25G
2-Isopropoxyphenol 97%
2-Isopropoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002184 CAS-Nummer: 4812-20-8 |