2-Chlor-3-hydroxypyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-3-pyridinol

OR28674-1G
APOSOR28674-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28674-1G
2-Chlor-3-hydroxypyridin 98%
2-Chlor-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006235
CAS-Nummer: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR