2'-Aminoacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Aminoacetophenon

OR28679-100G OR28679-1KG OR28679-500G
APOSOR28679-100GEA 63.8 EUR
APOSOR28679-100G APOSOR28679-1KG APOSOR28679-500G
2'-Aminoacetophenon 98%
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 253…255 °C
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR