2'-Aminoacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Aminoacetophenon
OR28679-100G
OR28679-1KG
OR28679-500G
APOSOR28679-100GEA
63.8
EUR
APOSOR28679-100G
APOSOR28679-1KG
APOSOR28679-500G
2'-Aminoacetophenon 98%
2'-Aminoacetophenon
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135.17 g/mol Siedepunkt: 253…255 °C Schmelzpunkt: 20 Dichte: 1.118 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007717 CAS-Nummer: 551-93-9 EINECS: 209-002-8 Merck Index: 13,00412 |