2,4-Dimethoxybenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 0 EUR
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyd
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003311
CAS-Nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR