Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR28690-500G
APOSOR28690-500GEA
0
EUR
APOSOR28690-500G
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Formel:
C₈H₉NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009808 CAS-Nummer: 57683-71-3 |