3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ketobenzotriazine, 1,2,3-Benzotriazine-4(3H)-one, Benzo[d][1,2,3]triazin-4(3H)-one
OR28692-10G
APOSOR28692-10GEA
36.4
EUR
APOSOR28692-10G
3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine
3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine
Formel:
C₇H₅N₃O Molecular Weight: 147,14 g/mol Schmelzpunkt: 216…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052387 CAS-Nummer: 90-16-4 EINECS: 201-971-5 |