4-Isopropylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28694-5G
APOSOR28694-5GEA
132
EUR
APOSOR28694-5G
4-Isopropylbenzonitril
4-Isopropylbenzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145.2 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C/5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052966 CAS-Nummer: 13816-33-6 |