Phenylisothiocyanat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester

OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Phenylisothiocyanat
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135.19 g/mol
Siedepunkt: 218…221 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II
Merck Index: 12,07450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR