5-Chlor-2-nitroanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 58 EUR
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Chlor-2-nitroanilin
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 124…129 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007776
CAS-Nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR