4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2872-1G
APOSOR2872-1GEA
109
EUR
APOSOR2872-1G
4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
4-(Imidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
Formel:
C₁₃H₁₁N₃ Molecular Weight: 209,252 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00107394 CAS-Nummer: 139705-74-1 |