2-Cyanpyrazin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile

OR28727-5G
APOSOR28727-5GEA 21.9 EUR
APOSOR28727-5G
2-Cyanpyrazin
2-Cyanopyrazine
Formel: C₅H₃N₃
Molecular Weight: 105,10 g/mol
Siedepunkt: 90…93 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049361
CAS-Nummer: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR