4-Bromveratrol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR28742-500G
APOSOR28742-500GEA 246 EUR
APOSOR28742-500G
4-Bromveratrol 98%
4-Bromveratrol
Formel: C₈H₉BrO₂
Siedepunkt: 256 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008381
CAS-Nummer: 2859-78-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR