N-Aminophthalimid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: N-Aminophthalsäureimid, N-Amino-1,2-benzoldicarbonsäureimid

OR28752-100G OR28752-25G
APOSOR28752-100GEA 273 EUR
APOSOR28752-100G APOSOR28752-25G
N-Aminophthalimid 98%
N-Aminophthalimid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Siedepunkt: 391
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005895
CAS-Nummer: 1875-48-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR