Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
OR28758-25G
APOSOR28758-25GEA 95.7 EUR
APOSOR28758-25G
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Molecular Weight: 213,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001966
CAS-Nummer: 17216-62-5