1-Adamantancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 40.6 EUR
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
1-Adamantancarbonsäure 98%
1-Adamantancarbonsäure
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6